Human recombinant Isopeptidase T (long form) (from E. coli)
Référence ENZOBMLUW96900025
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:25 µG
- Type d'enzyme:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- Seq:02
- Nom de l'enzyme:Isopeptidase T (long form)
Spécifications
À propos de cet article
Produced in E. coli.