Human recombinant PI3 kinase p110 alpha/p85 alpha
Référence ENZOBMLSE4360020
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:20 µG
- Type d'enzyme:Recombinant
- Species:Human
- Seq:02
- Nom de l'enzyme:PI3 kinase p110 alpha/p85 alpha
Spécifications
À propos de cet article
Produced in insect cells. Complex of human full length p110a and p85a subunits of phosphatidylinositol 3-kinase.