Human recombinant Caspase-10 (from E. coli)
Référence ENZOBMLSE1745000
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 Vial
- Type d'enzyme:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- Seq:02
- Nom de l'enzyme:Caspase-10
- Activité de l'enzyme:5000 U
- Concentration:100 U/µl. One U=1 pmol/min using Ac-IETD-pNA (200 µM; cat# P-431) as substrate at 30°C
Spécifications
À propos de cet article
Produced in E. coli.