ContactUsLinkComponent
Human recombinant Caspase-9 (from E. coli)
Human recombinant Caspase-9 (from E. coli)
Référence ENZOBMLSE1735000
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Human recombinant Caspase-9 (from E. coli)
Référence ENZOBMLSE1735000
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 Vial
  • Type d'enzyme:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli
  • Species:
    Human
  • Seq:
    02
  • Nom de l'enzyme:
    Caspase-9
  • Activité de l'enzyme:
    5000 U
Spécifications
À propos de cet article
Produced in E. coli. C-terminal Human caspase-9 (aa 131-416).