Human recombinant Caspase-5 (from E. coli)
Référence ENZOBMLSE1715000
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 Vial
- Type d'enzyme:Recombinant
- Source:E. coli
- Species:Human
- Seq:02
- Nom de l'enzyme:Caspase-5
- Activité de l'enzyme:5000 U
Spécifications
À propos de cet article
Produced in E. coli.