ContactUsLinkComponent
Human recombinant T cell protein tyrosine phosphatase (from E. coli)
Human recombinant T cell protein tyrosine phosphatase (from E. coli)
Référence ENZOBMLSE1140200
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Human recombinant T cell protein tyrosine phosphatase (from E. coli)
Référence ENZOBMLSE1140200
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 Vial
  • Type d'enzyme:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli
  • Species:
    Human
  • Seq:
    02
  • Formulaire:
    Liquid
  • Nom de l'enzyme:
    T cell protein tyrosine phosphatase
  • Activité de l'enzyme:
    200 U
  • Purity:
    Contains no detectable protease, DNase, RNase, or Ser/Thr phosphatase activity.
  • Formulation:
    In 30% glycerol containing stabilisers.
Spécifications
À propos de cet article
Produced in E. coli. T-cell phosphatase with a C-terminal 11 kDa deletion (TCdeltaC11) (aa 1-317).