ContactUsLinkComponent
Diaphorase
Diaphorase
Codice catalogo ENZOENZPRT1550500
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Diaphorase
Codice catalogo ENZOENZPRT1550500
Nome del fornitore:  ENZO LIFE SCIENCES
Numero CAS:  
Specifiche
  • Cdt:
    1 Vial
  • N ° CAS.:
    9001-68-7
  • Seq:
    02
  • Synonyme de protéine:
    NADPH dehydrogenase
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Diaphorase
  • Purity:
    >95%
  • Molecular weight:
    ~56 kDa
  • Formulation:
    Liquid. In 50 mm TRIS, pH 8,0, containing 150 mm NaCl
  • Purification:
    Purified by multi-step chromatography
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Produced in E. coli.