Mouse recombinant IL-4
ENZOENZPRT1330020
:
- Cdt:20 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Mouse
- Seq:02
- Synonyme de protéine:Interleukin-4
- Nom de la protéine/du peptide:IL-4
- Purity:>98% (SDS-PAGE gel & HPLC)
- Molecular weight:~14 kDa
- Formulation:Lyophilized
Produced in E.coli.