ContactUsLinkComponent
Human recombinant USP14 (from E. coli)
Human recombinant USP14 (from E. coli)
N° de catalogue ENZOBMLUW98400100
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:  
Human recombinant USP14 (from E. coli)
N° de catalogue ENZOBMLUW98400100
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    100 µG
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Source:
    E. coli
  • Species:
    Human
  • Seq:
    02
  • Nom de la protéine/du peptide:
    USP14
Spécifications
À propos de cet article
Produced in E. coli.