Bovine native Calmodulin (from Brain), Agarose
N° de catalogue ENZOBMLSE1020001
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mL
- Conjugaison:Agarose
- Type de protéine/peptide:Native
- Source:Brain
- Species:Bovine
- Seq:02
- Nom de la protéine/du peptide:Calmodulin
- Concentration:Calmodulin concentration is 1 mg/ml beads
- Formulation:Liquid. Suspension.
Spécifications
À propos de cet article
Isolated from bovine brain. Calmodulin conjugated to 4% cross-linked agarose beads via a 5 atom hydrophilic spacer arm.