[beta-Ala8]Neurokinin A (4-10)
N° de catalogue ENZOBMLP5060001
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Seq:02
- Nom de la protéine/du peptide:[beta-Ala8]Neurokinin A (4-10)
- Purity:97%
Spécifications
À propos de cet article
Neurokinin receptor ligand
Highly selective NK2 neurokinin receptor agonist.