ContactUsLinkComponent
BAADT
BAADT
N° de catalogue ENZOALX260050M005
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:  
BAADT
N° de catalogue ENZOALX260050M005
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    5 mg
  • Seq:
    02
  • Nom de la protéine/du peptide:
    BAADT
  • Purity:
    __
Spécifications
À propos de cet article
Granzyme B substrate
Chromogenic substrate for granzyme B. λmax is at 405 nm.