0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Red 580 dUTP (lyophilised)
Red 580 dUTP (lyophilised)
Red 580 dUTP (lyophilised)
Catalog # ENZOENZ42844L0050
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Expand image
Red 580 dUTP (lyophilised)
Catalog # ENZOENZ42844L0050
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Specifications
Cdt:
50 Nmo
Désignation:
Red 580 dUTP (lyophilised)
Seq:
02
Purity:
≥93% (HPLC)
Formulation:
Lyophilised
Specifications
About this item
Product Details
Product Details