Fixation/Permeabilisation, (buffer)
Fixation/Permeabilisation, (buffer)
Fixation/Permeabilization, (buffer), 100 mL
N° de catalogue ENZOADI950010100
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Fixation/Permeabilisation, (buffer)
N° de catalogue ENZOADI950010100
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Fixation/Permeabilisation, (buffer)
Fixation/Permeabilization, (buffer), 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 202.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Fixation/Permeabilization, (buffer)
  • Cat. No.:
    ENZOADI950010100
  • Formulation:
    Liquid. In PBS, pH 7,2, containing 4% formaldehyde and 0,1% Saponin.