Caspase-3 fluorometric assay kit
N° de catalogue ENZOALX850216KI01
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:25 Tests
- Désignation:Caspase-3 fluorometric assay kit
- Seq:02
- Conditions de transport:−20 °C
- Application:Fluorescent Detection, Activity Assay
- Taille:25 tests
Spécifications
À propos de cet article
Based on the detection of AFC (7-amino-4-trifluoromethyl coumarin) after cleavage from the labelled substrate DEVD-AFC.
Livraison: Cell Lysis Buffer (25 ml), 2X Reaction Buffer (2 ml), 1 mM DEVD-AFC (125 µl), 1 M DTT (100 µl).