Penetration probe
Penetration probe
Penetration probe PT100 with 2 m fixed ribbon cable, −85…+150 °C, Class A, 5×60 mm
N° de catalogue 620-1971
Fournisseur:   Testo
Penetration probe
N° de catalogue 620-1971
Fournisseur:  Testo
Penetration probe
Penetration probe
Penetration probe PT100 with 2 m fixed ribbon cable, −85…+150 °C, Class A, 5×60 mm
Prix
SFr. 129.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −85…+150 °C
  • Désignation:
    Penetration probe PT100 with 2 m fixed ribbon cable
  • Précision:
    Class A
  • Ø×L:
    5×60 mm