General purpose thermometer
General thermometer, +10...+28 °C, 250 mm, Blue alcohol
N° de catalogue JUCE18310002
Fournisseur: JUCHHEIM SOLINGEN
Aller à
Product Details & Documents
General purpose thermometer used for swinging.
Spécifications
- Désignation:General thermometer
- Longueur:250 mm
- Seq:01
- Remplissage:Blue alcohol
- Plage de mesure:+10...+28 °C