Injection stoppers
Injection stoppers
Injection stopper, gris, 5 mm, 7 mm, 13 mm
N° de catalogue KOEHK-1240
Injection stoppers
N° de catalogue KOEHK-1240
Injection stoppers
Injection stoppers
Injection stopper, gris, 5 mm, 7 mm, 13 mm
Prix
SFr. 68.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These cylindrical shaped stoppers are made of chlorobutyl rubber and are used for injection bottles.
  • Max. temp. 150 °C
Spécifications
  • Ø inférieur:
    7 mm
  • Ø supérieur:
    13 mm
  • Couleur:
    gris
  • Désignation:
    Injection stopper
  • Hauteur:
    5 mm
  • Seq:
    01