Bottle brushes, with head bundle
Fournisseur: REITENSPIESS BUERSTEN
Aller à
À propos de cet article
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
7 variantes
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationMatériau des poilsLongueur tête de la brosseØ tête de la brosseHandle materialLongueur totaleDisponibilitéPrix
- Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill materialSoie de porc85 mm50 mmAcier zingué390 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 STSFr. 117.00
- Brush for 0,50 l bottle, with bleached bristle fill materialSoie de porc100 mm55 mmAcier zingué420 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 STSFr. 132.00
- Brush for 0,75 l bottle, with horsehair black fill materialCrin de cheval120 mm63 mmAcier zingué470 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 STSFr. 166.00
- Brush for 0,75 l bottle, with nylon fill materialNylon120 mm63 mmAcier zingué470 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 STSFr. 134.00
- Brush for 1 l bottle, with Horsehair black fill materialCrin de cheval140 mm80 mmAcier zingué550 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 STSFr. 219.00
- Brush for 1 l bottle, with nylon fill materialNylon140 mm80 mmAcier zingué550 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 STSFr. 148.00
- Brush for 1 l bottle, with bleached bristle fill materialSoie de porc140 mm80 mmAcier zingué550 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 STSFr. 228.00