Water purification systems, Select Analyst | Avantor
Water purification systems, Select Analyst
Fournisseur:   Purite
Water purification systems, Select Analyst
Fournisseur:  Purite
Certificats
Water purification systems, Select Analyst
11 variantes
Product Details & Documents
The Select Analyst is a compact unit ideal for Laboratory use, delivering a steady supply of > 1MΩ.cm pure water for Laboratory tasks using carbon pre-treatment, reverse osmosis and deionisation.
  • RO removes > 98% minerals and > 99% bacteria
  • RO boost pump fitted as standard
  • LCD colour touch screen panel, visual and audible alarms
  • Available with or without integral 20 litre storage
  • Semi-automatic clean cycle
  • USB port to download event data and upload software updates
  • WiFi connection
Typical applications include glassware rinsing, buffers and stains, reagent make-up, and media preparation.
Installation kit and all consumables included for first year's operation.
Lieferinformationen: Supplied with alphanumeric display panel, pretreatment cartridge, reverse osmosis module, deionisation module and single tank bib-tap. External tanks required for GP models are also available, please contact your local Avantor office for details.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • 171-0276
  • 171-0183
  • 171-0277
  • 171-0278
  • 171-0185
  • 171-0280
  • 171-0187
  • 171-0281
  • 171-0188
  • 171-0189
  • 171-0282
  • Modèle:
  • Analyst 40
  • Analyst 40
  • Analyst 80
  • Analyst 80
  • Analyst 80
  • Analyst 160
  • Analyst 160
  • Analyst 320
  • Analyst 320
  • Analyst 320
  • Analyst 320
  • Eau d'alimentation:
  • Potable (tap)
  • Potable (tap)
  • Potable (tap)
  • Potable (tap)
  • Potable (tap)
  • Potable (tap)
  • Potable (tap)
  • Potable (tap)
  • Potable (tap)
  • Potable (tap)
  • Potable (tap)
  • Débit:
  • 3,6 - 6 L/h
  • 3,6 - 6 L/h
  • 7,2 - 12 L/h
  • 7,2 - 12 L/h
  • 7,2 - 12 L/h
  • 14,4 - 24 L/h
  • 14,4 - 24 L/h
  • 30 - 48 L/h
  • 30 - 48 L/h
  • 30 - 48 L/h
  • 30 - 48 L/h
  • Teneur COT:
  • <50 ppb
  • <50 ppb
  • <50 ppb
  • <50 ppb
  • <50 ppb
  • <50 ppb
  • <50 ppb
  • <50 ppb
  • <50 ppb
  • <50 ppb
  • <50 ppb
  • Bactéries:
  • >99% rejection*
  • >99% rejection*
  • >99% rejection*
  • >99% rejection*
  • >99% rejection*
  • >99% rejection*
  • >99% rejection*
  • >99% rejection*
  • >99% rejection*
  • >99% rejection*
  • >99% rejection*
  • Inorganiques @ 25°C:
  • >1 MΩ/cm
  • >1 MΩ/cm
  • >1 MΩ/cm
  • >1 MΩ/cm
  • >1 MΩ/cm
  • >1 MΩ/cm
  • >1 MΩ/cm
  • >1 MΩ/cm
  • >1 MΩ/cm
  • >1 MΩ/cm
  • >1 MΩ/cm
  • L×P×H:
  • 440×560×750 mm
  • 440×560×750 mm
  • 440×560×750 mm
  • 440×560×750 mm
  • 440×560×750 mm
  • 440×560×750 mm
  • 440×560×750 mm
  • 440×560×750 mm
  • 440×560×750 mm
  • 440×560×750 mm
  • 440×560×750 mm
  • Poids:
  • 28 - 43 kg
  • 28 - 43 kg
  • 28 - 43 kg
  • 28 - 43 kg
  • 28 - 43 kg
  • 28 - 43 kg
  • 28 - 43 kg
  • 33 - 52 kg
  • 33 - 52 kg
  • 33 - 52 kg
  • 33 - 52 kg
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • Select Analyst 40 GP with boost pump, without internal tank (external tank must be ordered separately)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    171-0276
    Modèle
    Analyst 40
    Eau d'alimentation
    Potable (tap)
    Débit
    3,6 - 6 L/h
    Teneur COT
    <50 ppb
    Bactéries
    >99% rejection*
    Inorganiques @ 25°C
    >1 MΩ/cm
    L×P×H
    440×560×750 mm
    Poids
    28 - 43 kg
  • Select Analyst 40 IT with boost pump and internal tank (20 L)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    171-0183
    Modèle
    Analyst 40
    Eau d'alimentation
    Potable (tap)
    Débit
    3,6 - 6 L/h
    Teneur COT
    <50 ppb
    Bactéries
    >99% rejection*
    Inorganiques @ 25°C
    >1 MΩ/cm
    L×P×H
    440×560×750 mm
    Poids
    28 - 43 kg
  • Select Analyst 80 GP (without internal tank)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    171-0277
    Modèle
    Analyst 80
    Eau d'alimentation
    Potable (tap)
    Débit
    7,2 - 12 L/h
    Teneur COT
    <50 ppb
    Bactéries
    >99% rejection*
    Inorganiques @ 25°C
    >1 MΩ/cm
    L×P×H
    440×560×750 mm
    Poids
    28 - 43 kg
  • Select Analyst 80 GP with boost pump, without internal tank (external tank must be ordered separately)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    171-0278
    Modèle
    Analyst 80
    Eau d'alimentation
    Potable (tap)
    Débit
    7,2 - 12 L/h
    Teneur COT
    <50 ppb
    Bactéries
    >99% rejection*
    Inorganiques @ 25°C
    >1 MΩ/cm
    L×P×H
    440×560×750 mm
    Poids
    28 - 43 kg
  • Select Analyst 80 IT with boost pump and internal tank (20 L)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    171-0185
    Modèle
    Analyst 80
    Eau d'alimentation
    Potable (tap)
    Débit
    7,2 - 12 L/h
    Teneur COT
    <50 ppb
    Bactéries
    >99% rejection*
    Inorganiques @ 25°C
    >1 MΩ/cm
    L×P×H
    440×560×750 mm
    Poids
    28 - 43 kg
  • Select Analyst 160 GP with boost pump, without internal tank (external tank must be ordered separately)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 14’000.00
    SFr. 14’000.00
    1 * 1 ST
       SFr. 14’000.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    171-0280
    Modèle
    Analyst 160
    Eau d'alimentation
    Potable (tap)
    Débit
    14,4 - 24 L/h
    Teneur COT
    <50 ppb
    Bactéries
    >99% rejection*
    Inorganiques @ 25°C
    >1 MΩ/cm
    L×P×H
    440×560×750 mm
    Poids
    28 - 43 kg
  • Select Analyst 160 IT with boost pump and internal tank (20 L)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 14’790.00
    SFr. 14’790.00
    1 * 1 ST
       SFr. 14’790.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    171-0187
    Modèle
    Analyst 160
    Eau d'alimentation
    Potable (tap)
    Débit
    14,4 - 24 L/h
    Teneur COT
    <50 ppb
    Bactéries
    >99% rejection*
    Inorganiques @ 25°C
    >1 MΩ/cm
    L×P×H
    440×560×750 mm
    Poids
    28 - 43 kg
  • Select Analyst 320 GP (without internal tank)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    171-0281
    Modèle
    Analyst 320
    Eau d'alimentation
    Potable (tap)
    Débit
    30 - 48 L/h
    Teneur COT
    <50 ppb
    Bactéries
    >99% rejection*
    Inorganiques @ 25°C
    >1 MΩ/cm
    L×P×H
    440×560×750 mm
    Poids
    33 - 52 kg
  • Select Analyst 320, réservoir interne (30 L)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    171-0188
    Modèle
    Analyst 320
    Eau d'alimentation
    Potable (tap)
    Débit
    30 - 48 L/h
    Teneur COT
    <50 ppb
    Bactéries
    >99% rejection*
    Inorganiques @ 25°C
    >1 MΩ/cm
    L×P×H
    440×560×750 mm
    Poids
    33 - 52 kg
  • Select Analyst 320 IT with boost pump and internal tank (20 L)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15’950.00
    SFr. 15’950.00
    1 * 1 ST
       SFr. 15’950.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    171-0189
    Modèle
    Analyst 320
    Eau d'alimentation
    Potable (tap)
    Débit
    30 - 48 L/h
    Teneur COT
    <50 ppb
    Bactéries
    >99% rejection*
    Inorganiques @ 25°C
    >1 MΩ/cm
    L×P×H
    440×560×750 mm
    Poids
    33 - 52 kg
  • Select Analyst 320 GP with boost pump, without internal tank (external tank must be ordered separately)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 13’610.00
    SFr. 13’610.00
    1 * 1 ST
       SFr. 13’610.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    171-0282
    Modèle
    Analyst 320
    Eau d'alimentation
    Potable (tap)
    Débit
    30 - 48 L/h
    Teneur COT
    <50 ppb
    Bactéries
    >99% rejection*
    Inorganiques @ 25°C
    >1 MΩ/cm
    L×P×H
    440×560×750 mm
    Poids
    33 - 52 kg
Cartridges
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • PP8 Puripac deionisation cartridge for Analyst, HP and Select Fusion models (40, 80, 160)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 854.00
    SFr. 854.00
    1 * 1 ST
       SFr. 854.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • PT16 Pretreatment catridges for Analyst and HP models (40, 80, 160)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’220.00
    SFr. 1’220.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’220.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • PP16 Puripac deionisation cartridge for Analyst, HP and Select Fusion models (40, 80, 160)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’420.00
    SFr. 1’420.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’420.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • PT8 Pretreatment catridges for Analyst and HP models (40, 80, 160)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 796.00
    SFr. 796.00
    1 * 1 ST
       SFr. 796.00
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0614
    External tank wall mounting kit, for Select Analyst and HP systems
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’790.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0612
    Wall mounting bracket for Select systems
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0256
    Annual consumable pack for Select Analyst 320/Purewater 300 containing 2 x PT16 and 2 x PP16 cartridges
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 5’260.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0265
    Filter element, 0,2 µm for current Select range (with grey door) and previous L2G Select range (with blue door), used in HP, Fusion, Neptune water purification systems
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 981.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0264
    Replacement dispense gun for water purification systems
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 934.00