Générateurs d'hydrogène
About this item
Les générateurs d'hydrogène Parker Domnick Hunter produisent un débit continu d'hydrogène pur à partir d'eau déionisée. Ces générateurs d'hydrogène procurent une alternative sécurisée et simple aux bouteilles d'hydrogène sous haute pression. L'hydrogène n'est produit que sur demande à basse pression et le volume de gaz stocké reste minime.
- Détection automatique de fuite d'hydrogène
- Système de protection anti-explosion breveté à sept étapes
- Surveillance continue des paramètres vitaux
- Contrôleur convivial, alarmes visuelles et auditives
- Grande capacité du réservoir d'eau/remplissage automatique en option
- Contrôle et surveillance à distance en option
Ces générateurs conviennent particulièrement pour l'alimentation en gaz de combustion des détecteurs utilisés couramment en GC. L'hydrogène produit peut également être utilisé comme gaz porteur en GC et comme gaz de réaction en ELCD.
Afin de garantir des niveaux optimaux de longévité et de performance pour ces générateurs d'hydrogène, nous recommandons des kits de maintenance préventive.
Contactez Avantor pour vos exigences en matière d'installation et de maintenance.
Contact VWR for your installation and service requirements.
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Les générateurs d'hydrogène Parker Domnick Hunter produisent un débit continu d'hydrogène pur à partir d'eau déionisée. Ces générateurs d'hydrogène procurent une alternative sécurisée et simple aux bouteilles d'hydrogène sous haute pression. L'hydrogène n'est produit que sur demande à basse pression et le volume de gaz stocké reste minime.
- Détection automatique de fuite d'hydrogène
- Système de protection anti-explosion breveté à sept étapes
- Surveillance continue des paramètres vitaux
- Contrôleur convivial, alarmes visuelles et auditives
- Grande capacité du réservoir d'eau/remplissage automatique en option
- Contrôle et surveillance à distance en option
Ces générateurs conviennent particulièrement pour l'alimentation en gaz de combustion des détecteurs utilisés couramment en GC. L'hydrogène produit peut également être utilisé comme gaz porteur en GC et comme gaz de réaction en ELCD.
Afin de garantir des niveaux optimaux de longévité et de performance pour ces générateurs d'hydrogène, nous recommandons des kits de maintenance préventive.
Contactez Avantor pour vos exigences en matière d'installation et de maintenance.
Contact VWR for your installation and service requirements.
Product Family Options
Ultra haute pureté: >99,99995% H₂; 0,69 - 6,89 bars pour des applications de gaz transporteur en GC et GC/MS
Product Information
- TypeDébitl×p×hAvailabilityPrice
- 20H-MD160 ml/min342×470×456 mmDiscontinued-