Étalons de turbidité
84209.600
:
- Type de conditionnement:4 sealed cells
- Cdt:1 KIT
- Turbidité:200 NTU800 NTU20 NTU< 0,1 NTU
- Désignation:Ensemble de normes de turbidité TSK(< 0,1; 20; 200; 800 NTU)
Ces étalons de turbidité, prêts à l'emploi ou en solutions mères de formazine, permettent aux utilisateurs de créer leurs propres étalons.
- Ensemble d'étalons conçus pour une utilisation avec les turbidimètres TIR 200 et TIR210, pour une plage de mesure comprise entre 0,01 et 1100 NTU
- Solution idéale pour les unités qui mesurent la lumière réfléchie à 90°, comme le stipule la norme EN ISO 7027
: ISO 7027
: Livrés dans un étui pratique.