ContactUsLinkComponent
Reagents for fluoride determination using Lovibond® MD photometers
  LOVI467481
 :  Lovibond
 :  
undefined
Reagents for fluoride determination using Lovibond® MD photometers
  LOVI467481
 :  Lovibond
 :  
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    SPADNS reagent solution
  • Seq:
    44
  • Pour appareil:
    MD 100, MD 600, MD610, MultiDirect and SpectroDirect
  • Plage de mesure:
    0,2 – 2 mg/l F