ContactUsLinkComponent
Reagent for sulphate determination using Lovibond® MD photometers
Reagent for sulphate determination using Lovibond® MD photometers
Catalog # LOVI515450BT
Supplier:  Lovibond
CAS Number:  
undefined
Reagent for sulphate determination using Lovibond® MD photometers
Catalog # LOVI515450BT
Supplier:  Lovibond
CAS Number:  
Specifications
  • Méthode chimique:
    Barium sulphate (turbidity)
  • Cdt:
    100 Tab.
  • Désignation:
    Sulphate tablet
  • Pour appareil:
    MD600, MD610, MultiDirect and Spectrodirect
  • Plage de mesure:
    5 - 100 mg/l SO₄