ContactUsLinkComponent
PHMB tablet for use with Lovibond® MD photometers
PHMB tablet for use with Lovibond® MD photometers
Catalog # LOVI516100BT
Supplier:  Lovibond
CAS Number:  
undefined
PHMB tablet for use with Lovibond® MD photometers
Catalog # LOVI516100BT
Supplier:  Lovibond
CAS Number:  
Specifications
  • Méthode chimique:
    Buffer/indicator
  • Cdt:
    100 Tab.
  • Désignation:
    PHMB photometer tablet
  • Pour appareil:
    MD600, MD610
  • Plage de mesure:
    2 - 60 mg/l PHMB