Couvre-chaussures, 442
Catalog # MMMA442
Anbieter: 3M
Technische Daten
- Anti-statique:+
- Applications des tenues:À usage universel,Médical,Laboratoire,Industriel,Alimentaire
- Couleur:blanc
- Hauteur:180 mm
- Longueur:380 mm
- Cdt:300
- Tissu:PP/PE
- Poids:55 g/m²
Technische Daten
Über diesen Artikel
Ces couvre-chaussures jetables sont conçus pour fournir une barrière de protection de base pour aider à protéger les chaussures contre les éclaboussures de liquide légères et les poussières dangereuses. Fabriqué à partir d'un matériau stratifié microporeux (PP/PE) avec traitement antistatique.
- Élastique autour de la cheville pour une protection contre les contaminants et un ajustement amélioré
- Semelle et tige fabriquées dans le même matériau
- Traité antistatique
Poids: 55 g/m²
Longueur: 380 mm
Hauteur: 180 mm
Diamètre d'ouverture: 8 - 15 cm