VWR® Blue-Steel, Minuteur numérique, un canal
Catalog # 609-0225
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Couleur:noir/argenté
- Désignation:Minuteur numérique, un canal, Blue-Steel.
- l×p×h:67×63×17 mm
- Précision:0,01 %
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce minuteur inclut un design moderne, un étui en métal poli et un support caoutchouté.
- Capacité du minuteur: 99 minutes 59 secondes
- Fonctions: Compte/décompte
- Mémoire Automatic-Bounceback™ pour les durées de minuterie utilisées régulièrement: Même lorsque le minuteur s'éteint, il conserve l'intervalle programmé
- Mémoire des paramètres précédemment programmés sur simple pression d'une touche
- Alarme bip de 60 secondes
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité
- Grandes touches et grand écran faciles à lire dans tout le laboratoire pour régler l'heure facilement
Certifications: Un certificat avec numéro de série est fourni par le laboratoire d'étalonnage certifié ISO 17025 accrédité par A2LA pour garantir la traçabilité de l'instrument conformément aux normes du National Institute of Standards and Technology (NIST).
Delivery: Fourni avec aimant puissant, support basculant solide, batterie (pile bouton LR44 de 1,5 V), et certificat.