pH electrode
pH electrode
Combined pH/temp electrode, with NTC 30 kOhm, Type 230, 0 - 14, Plastique, Gel, BNC
N° de catalogue LOVI721230
Fournisseur:   Lovibond
pH electrode
N° de catalogue LOVI721230
Fournisseur:  Lovibond
pH electrode
pH electrode
Combined pH/temp electrode, with NTC 30 kOhm, Type 230, 0 - 14, Plastique, Gel, BNC
Prix
SFr. 231.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Combined pH/temperature electrode with temperature sensor NTC 30 kOhm and BNC connection.
Spécifications
  • Connexion:
    BNC
  • Type:
    Type 230
  • Désignation:
    Combined pH/temp electrode, with NTC 30 kOhm
  • Matière:
    Plastique
  • Électrolyte:
    Gel
  • pH:
    0 - 14