Digital mini penetration thermometer
Mini thermomètre de pénétration, pour la mesure de la température dans l'air, les substances molles, poudreuses et les liquides, −50…+150 °C, ±1 °C (−10...99,9 °C)
±2 °C (−30...−10,1 °C), 0,1 (−19,9…+150);
1,0 °C, 133 mm
±2 °C (−30...−10,1 °C), 0,1 (−19,9…+150);
1,0 °C, 133 mm
Catalog # TEST0560.1110
Supplier: Testo
Jump to:
Product Details & Documents
This mini penetration thermometer is used for measuring liquid temperatures in the laboratory, or air temperatures in heating and ventilation technology. It can also be used as a food thermometer. Its penetration probe is excellent for measuring the core temperature of food products during food controls.
- Large, easy to read display
- Battery status display and easy battery replacement
Delivery information: Supplied with protective sleeve for probe shaft, easily legible display, batteries and certificate of conformity.
Specifications
- Plage de mesure:−50…+150 °C
- Résolution:0,1 (−19,9…+150);
1,0 °C - Désignation:Mini thermomètre de pénétration, pour la mesure de la température dans l'air, les substances molles, poudreuses et les liquides
- Précision:±1 °C (−10...99,9 °C)
±2 °C (−30...−10,1 °C) - Sonde:133 mm
- Type de batterie:Button cell LR44
- Cat. No.:TEST0560.1110
- Poids:20 g
- Température de fonctionnement:−10...+50 °C
- Matériau du boîtier:ABS
- Affichage:LCD, one-line
- L×P×H:35×147×23 mm