Sacs de transport d'échantillons InterLAB®
Sacs de transport d'échantillons InterLAB®
N° de catalogue
Sacs de transport d'échantillons InterLAB®
N° de catalogue
Fournisseur:  
Sacs de transport d'échantillons InterLAB®
Sacs de transport d'échantillons InterLAB®
Product Details & Documents
InterLAB® est conçu pour les prélèvements sanguins ; il combine une étanchéité optimale et un système d'ouverture facile sans lame, offrant ainsi de réels avantages pour de nombreux processus analytiques. Utilisé comme emballage interne dans les hôpitaux et les laboratoires, et comme emballage secondaire externe pour le transport de substances biologiques de catégorie B (UN3373).
  • Étanchéité garantie pour une protection à 100 % : Cela permet d'éviter les risques de contamination liés aux maladies nosocomiales.
  • Numérotation séquentielle unique pour une traçabilité optimale.
  • Adhésif pelable pour la fixation de documents, assurant une identification économique et sûre du sachet d'échantillon ; aucun risque de confusion entre les échantillons.
  • Facile à utiliser, ce système offre une fermeture adhésive rapide et étanche, ainsi qu'une ouverture simple et rapide. Ce système d'ouverture unique garantit une étanchéité parfaite, impossible à obtenir avec une perforation prédécoupée.
Fonctionnement : Le sachet en polyéthylène pour échantillons est doté d'un film protecteur adhésif amovible qui maintient l'échantillon dans une poche étanche, garantissant une fermeture inviolable et permanente. Au dos du sac se trouve une seconde pellicule adhésive amovible ; retirez-la pour accéder à un adhésif pelable permettant de fixer solidement le bon de commande sur la pochette pour le transport au laboratoire. Au laboratoire, le bon de prélèvement se détache facilement du sac d'échantillon.
 : Conforme aux normes et directives internationales et européennes relatives au transport de matières infectieuses (ADR2017/P650 OMS/HSE/GCR/2012.12 - ISO 15189).
 :
 :
 :
 :
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 129-1197
    Absorbant de 25 ml à ajouter au sachet d'échantillonnage InterLAB®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2.000 ST - 189.00 SFr.