ContactUsLinkComponent
Ammoniaque 35% dans l'eau pour HPLC
Corrosive
Irritant
Environment
Ammoniaque 35% dans l'eau pour HPLC
Catalog # ACRO460801000
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Irritant
Environment
Ammoniaque 35% dans l'eau pour HPLC
Catalog # ACRO460801000
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear colorless Solution
  • UV:
    at 254 nm A: ≤0.01
  • Titration with HCl:
    32 to 36 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.2 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.05 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
 :35.05 g/mol
Density:0,88 g/cm³
Storage Temperature:Température ambiante
UN:2672
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
CAS Number:1336-21-6
 :7664-41-7
Formula:NH₃
MDL Number:MFCD00066650