Florisil® 60-100 mesh pour analyse des résidus de pesticides
Référence ACRO457725000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Powder (May contain black particles)
- Silicate (as SiO2):83.5 to 84.5 %
- Sodium sulfate (Na2SO4):≤1.0 %
- Magnesium oxide (MgO):15 to 16 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:100.38 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:1343-88-0
Formule:MgO₃Si
Numéro MDL:MFCD00078249