Analogue oven thermometer
N° de catalogue MOIN1455T
Fournisseur: MOINEAU
Spécifications
- Désignation:Special oven thermometer, aluminium, 70×75 mm
- Cdt:1
- Plage de mesure:0...300 °C
- Poids:40 g
Spécifications
À propos de cet article
Baking/cooking thermometer made from aluminium for use in ovens.