Ball valves
Ball valves, for hose int. Ø 6 - 8 mm
N° de catalogue 229-7485
Fournisseur:   SEMADENI
Ball valves
N° de catalogue 229-7485
Fournisseur:  SEMADENI
Ball valves
Ball valves, for hose int. Ø 6 - 8 mm
Prix
SFr. 111.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Three way ball valve with PP body and PTFE tips with total length of 65 mm.
Spécifications
  • Désignation:
    Ball valves, for hose int. Ø 6 - 8 mm