Acide sulfurique 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse pour production biopharmaceutique
Référence 6501.2500
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titer:0.996 --> 1.004 mol/l
- Appearance:Passes test
- Identification:Passes test
- Residual metal catalyst:Unlikely to be present
- Residual solvents (ICH Q3C):Excl.by manufact. process
- Endotoxin:Max. 2.5 EU/ml
- Filtered through:0.2 μm Confirmed
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:98.08 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:3264
ADR:8,III
:GHS05
Numéro CAS:7664-93-9
Formule:H₂SO₄
Numéro MDL:MFCD00064589