Spray chamber
Spray chamber
N° de catalogue HEWLG3139-65003
Fournisseur: AGILENT HEWLETT PACKARD
Aller à
Product Details & Documents
This PFA spray chamber is the standard spray chamber used with the 7500 ICP-MS when aspirating hydrofluoric acid.
Spécifications
- Désignation:Spray chamber