ContactUsLinkComponent
VWR®, Minuteur numérique, un canal
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Catalog # 609-0224
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Catalog # 609-0224
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Couleur:
    blanc
  • Précision:
    0,01 %
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Ce minuteur à canal unique peut être programmé en mode de compte à rebours ou en mode de comptage du temps.
  • Capacité du minuteur : 99 minutes, 59 secondes
  • Résolution de 1 seconde
  • Avec alarme et fonction de mémoire
  • Écran à grands chiffres
Delivery: Fourni avec un aimant, un clip et un support.