Spectrophotomètre, photoLab® 7600 UV-Vis
705-0922
: WTW
- Modèle:7600
- Plage de mesure:190 - 1100 nm
- Source de lumière:Lampe flash au xénon
- Désignation:UV/Vis spectrophometer
- Vitesse de balayage:700 - 2000 nm/min in 1, 2, 5, 10 nm steps of wavelength range
- L×P×H:404×314×197 mm
- Gamme de longueur d'onde:190 - 1100 nm
- Précision de la longueur d'onde:±0,5 nm
- Affichage:Backlit 7” colour display for extensive graphical evaluation
- Interfaces:2× USB, Ethernet
- Modes de mesure:Absorbance, % transmission, concentration, spectrum, kinetics, OptRF
- Nbre de méthodes:Over 200 pre-programmed methods, 1000 user-defined methods, 20 profiles for kinetics and spectra, comprehensive programming options
- Design optique:Monochromator with grating and step motor / reference beam
- Balayage:700 - 2000 nm/min, Scans in 1, 2, 5, 10 nm steps of wavelength range
- Largeur de bande spectrale:4 nm
- Capacité de stockage:5000; 500 spectra (300 - 900 nm); 400 kinetics with 150 values
- Gamme de longueurs d'onde:190 - 1100
- Poids:4,5 kg
- Cdt:1
Les photoLab® 7600 UV-Vis combinent l'analyse de routine avec l'analyse spectrale et la procédure innovante OptRF.
- Procédure de mesure innovante 'OptRF', sans réactif pour DCO, nitrate et nitrite
- Conseils d'utilisation de l'écran couleur brillant
- Outils de programmation en plusieurs étapes et sur plusieurs longueurs d'onde
- Gestion des données photoLab® color+incluse
- Analyse de routine avec reconnaissance des codes-barres et adaptation automatique de la plage de mesure pour toutes les tailles de cuvettes
Les principaux paramètres DCO, nitrate et nitrite des échantillons d'eaux usées municipales prélevés à l'évacuation peuvent être mesurés simplement et directement via la mesure optique sans réactif (OptRF) dans la gamme d'UV. Pipetage de l'échantillon dans la cuvette, positionnement dans l'appareil de mesure, lecture du résultat. Moyen pratique pour conserver les échantillons ou pour une vérification rapide sans digestion.
: CIE-compliant and other colour measurement options with optional PC software package photoLab® color+Data spectral.