- Modèle:ADP450
- Source de lumière:LED sodium pour 1 000 000 heures
- Gamme de température:15 − 35 °C
- Désignation:Polarimètre à longueur d'onde simple avec 3 étiquettes RFID
- Seq:01
- Échelle angulaire - Précision:±0,01 °A
- Échelle angulaire - Plage:−355…+355 °A
- Échelle angulaire - Résolution:0,01 ; 0,001 °A
- Interfaces:USB (A), USB (B); Ethernet
- Gamme de densité optique:0,0…3,0
- Échelle sucre - Plage (°Z):−225…+225 °Z
- Compensation de température:None, ICUMSA, quartz, user defined
- Longueur d'onde:589 nm
- Cdt:1
Polarimètre numérique conçu pour les mesures standard du sucre inverti, de l’inversion (A-B), ou la mesure continue de la rotation spécifique, de la concentration, dans des applications pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires et de recherche.
- Contrôle de la température par effet Peltier
- Tubes pour échantillons standard et de faible volume
- Résolution à trois décimales
- Écran couleur haute définition
METHODS system makes convenient access to measurement types including continual measurement of specific rotation, optical rotation, concentration and inversion. MEAN-PHR Method allows a number of different readings from a single batch to be analysed, with results minimum, maximum, average and standard deviation reported.
La stabilité de température SMART garantit une lecture précise pour les applications pharmaceutiques. La fonction de prise de mesure unique fournit un résultat instantané à tout moment.
Les polarimètres acceptent les tubes de polarimètre en verre standard ou de raccord Luer à faible volume spéciaux et facilitent les mesures sur les longueurs de parcours optique jusqu'à 200 mm.
La mémoire étendue peut enregistrer plus de 8000 mesures et les télécharger dans un fichier csv ainsi que stocker un journal des actions de l'opérateur et la configuration de l'instrument formant une piste d'audit. Les résultats peuvent être enregistrés et affichés ou enregistrés au format LIMS ou Secure PDF. L'étalonnage et la configuration sont protégés par un mot de passe, accessibles par clavier ou à l'aide d'une balise RFID entièrement configurable.
Following extensive consultation with pharmaceutical manufacturers, the on-board software of ADP450 series instruments has been improved to meet not only the needs of the FDA regulation 21 CFR part 11 but also the demanding Data integrity (DI) needs of pharmaceutical manufacturers.