EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 0.1 mol/l en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
4871.
: Avantor
:
- Type de conditionnement:Ampoule
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
:
:336.21 g/mol
:Dose pour préparer 1 l de solution
:139-33-3
:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
:MFCD00070672