Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Testeur de potentiel d'oxydoréduction de poche, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite
  662-2302
 :  EUTECH
undefined
Testeur de potentiel d'oxydoréduction de poche, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite
  662-2302
 :  EUTECH
  • Gamme de température:
    0...+60,0 °C
  • Désignation:
    Testeur de potentiel d'oxydoréduction de poche
  • Seq:
    01
  • Modèle:
    Elite ORP
  • Détermination dela température:
    0,1 °C
  • Conformités:
    IP 67
  • Affichage:
    4-digit double line LCD with backlight (Graphic, dot matrix 80×100 pixel)
  • Alimentation:
    4× AAA batteries
  • Compensation de température:
    Manual
  • Poids:
    0,163 kg
  • L×P×H:
    45×36×200 mm
  • mV - Précision:
    ±2 ±1 LSD
  • mV - Étalonnage:
    1-point (off-set)
  • mV - Gamme:
    ±1000
  • mV - Résolution:
    1
  • Cdt:
    1
Ce testeur robuste et convivial est doté d'un affichage simultané de la mesure de rédox et de la température. Les mesures de potentiel d'oxydoréduction (ORP) ou de potentiel de rédox sont utilisées pour surveiller les réactions chimiques, pour quantifier l'activité ionique ou pour déterminer les propriétés d'oxydation ou de réduction d'une solution.
  • Clavier intuitif et grand écran graphique LCD avec rétroéclairage
  • Maintien automatique des mesures ; étalonnage en 1 clic
  • Capteur facile à remplacer
  • Bouchon étanche avec indicateur de remplissage
  • Base large et stable permettant au testeur de tenir debout tout seul
  • Cordon pour mesures mobiles
  • Étanchéité à l'eau IP67
Applications types : culture hydroponique, aliments et boissons, environnement, eau potable, eaux usées, agriculture, aquaculture et aquariums, piscines et spas, éducation et industrie (tours de réfrigération).
Garantie : 1 an
 : Livré avec un capteur, un cordon, des piles et un manuel d'utilisation.
Replacement sensor