Ondansetron, Reference Standards | Avantor
Ondansetron, Reference Standards
Fournisseur:   USP
Ondansetron, Reference Standards
Fournisseur:  USP
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 1478630.
  • 1478571.
  • Désignation:
  • Ondansetron Resolution Mixture
  • Ondansetron
  • N ° CAS.:
  • 99614-02-5
  • Formula:
  • C₁₈H₁₉N₃O
  • UN No.:
  • 2811
  • 2811
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Normes
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Ondansetron Resolution Mixture
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 1’560.00
    SFr. 1’560.00
    1 * 50 mg
       SFr. 1’560.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1478630.
    Désignation
    Ondansetron Resolution Mixture
    N ° CAS.
    Formula
    UN No.
    2811
  • Ondansetron
    USP reference standard
    Vial
    300 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 300 mg
    1 * 300 mg - SFr. 655.00
    SFr. 655.00
    1 * 300 mg
       SFr. 655.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1478571.
    Désignation
    Ondansetron
    N ° CAS.
    99614-02-5
    Formula
    C₁₈H₁₉N₃O
    UN No.
    2811
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..