Organic reference standards, Sulpiride assay standard, BP
Catalog # PROOBP679
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Cdt:100 mg
- Normes:Reference standard
- N ° CAS.:15676-16-1
- Désignation:Sulpiride assay standard
- Formula:C₁₅H₂₃N₃O₄S
- Désignation:Sulpiride assay standard