0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons organiques
Organic reference standards, pizotifen malate assay standard, BP
Organic reference standards, pizotifen malate assay standard, BP
Organic reference standards, pizotifen malate assay standard, BP
Référence PROOBP411
Fournisseur:
LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Organic reference standards, pizotifen malate assay standard, BP
Référence PROOBP411
Fournisseur:
LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
50 mg
Normes:
Reference standard
Désignation:
Pizotifen malate assay standard
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit