ContactUsLinkComponent
VWR® pH/CO1030, Testeur de pH/conductivité
VWR® pH/CO1030, Testeur de pH/conductivité
  665-0480
undefined
VWR® pH/CO1030, Testeur de pH/conductivité
  665-0480
  • Gamme de température:
    −5,0...+60,0 °C
  • Désignation:
    Testeur de pH/conductivité, pH/CO1030
  • Modèle:
    pH/CO 1030
  • Exactitude de la températue:
    ±0,5 °C
  • Détermination dela température:
    0,1 °C
  • Reconnaissance des tampons:
    pH 7,00/4,01/10,01 or pH 6,86/4,00/9,18
  • Conformités:
    IP 67
  • Précision de la conductivité:
    ±1% FS
  • Plage de conductivité:
    0 µS/cm - 20,00 mS/cm
  • Résolution de conductivité:
    Minimum 1 µS/cm
  • Acquisition des données - Capacité:
    50 data sets
  • Alimentation:
    4× LR44 batteries
  • Température de référence:
    15,0 - 25,0 °C
  • Salinité - Précision:
    ±1% FS
  • Salinité - Gamme:
    0,0 - 10,0 ppt
  • Salinité - Résolution:
    0,1 ppt
  • TDS - Précision:
    ±1% FS
  • TDS - Facteur de conversion:
    0,30 - 1,00 (default: 0,65)
  • TDS - Gamme:
    0 mg/L - 20,00 g/L
  • TDS - Résolution:
    Minimum 1 mg/L
  • Compensation de température:
    Automatic (−5,0...+60,0 °C)
  • Poids:
    0,095 kg
  • L×P×H:
    44×25×200 mm
  • Précision - pH:
    ±0,2
  • pH - Étalonnage:
    1-, 2- or 3-point
  • pH - Gamme:
    0,00 - 14,00
  • pH - Résolution:
    0,01
  • Cdt:
    1
Ce testeur est un instrument de type stylo pratique pour mesurer les paramètres de qualité de l'eau suivants : pH, conductivité, TDS, salinité et température.
  • Écran LCD avec affichage graphique, boîtier étanche IP 67
  • Électrode remplaçable
  • Compensation automatique de la température; étalonnage et reconnaissance des tampons automatiques
  • Fonction de maintien (HOLD), indicateur de batterie, fonction de mise hors tension automatique après 10 minutes d'inactivité
  • Mémoire non volatile pouvant stocker jusqu'à 50 jeux de données (pH/conductivité/TDS/salinité et température), même en cas de coupure de l'alimentation
  • Clip pour ceinture pour un rangement aisé lorsqu'il n'est pas utilisé
Garantie : 1 an (instrument)/6 mois (électrode)
 : Livré avec un kit d'électrodes pH / conductivité préinstallé et un bouchon d'électrode, un manuel et un jeu de 4 piles.