Moraillon de condamnation, non conducteur
Catalog # 118-0533
Supplier: Brady
Specifications
- Couleur:orange
- l×p×h:40,75×11×178 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le moraillon non conducteur en nylon peut accueillir jusqu'à six cadenas. Il est capable de supporter un poids maximal de 450 kg bien qu'il ne pèse que 30 g.
- L'anse de condamnation peut être placée dans les orifices avec un Ø minimal de 7 mm
- En nylon de couleur orange
Ø maximal de l'anse (mm) : 9,00
Hauteur minimale de l'anse (mm) : 20,00