Sodium hydroxyde 0.01 M (0.01 N) en solution aqueuse, Titripur®, Supelco®
1.60309.4003
: Merck
:
- Type de conditionnement:PE/alu Titripac® with RFID tag
- Cdt:4 L
- Seq:5162
- Form:Liquid
- Amount of substance:0,00995 - 0,01005 mol/l
- Measurement uncertainity:+/- 0,00003 mol/l
- Traceability:NIST SRM
:
:40 g/mol
:8,III
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
:Température ambiante
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548