Unions en acier inoxydable
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
Certificats
À propos de cet article
Les raccords en acier inoxydable VICI sont conçus pour joindre deux morceaux de tube de ¹/₁₆" Ø ou un tube de ¹/₈". Ils sont usinés avec précision en mettant l'accent sur la concentricité de l'alésage ainsi que sur la finition des surfaces pour donner une connexion absolument sans fuite. Ces unions ont des filetages internes, que nous recommandons pour la plupart des applications. Les filetages internes rendent les connexions plus solides et les détails de montage internes fournissent le volume mort le plus bas pour une instrumentation haute performance.
- Raccordement faible et pratique
- Faible volume mort
Livraison: Les raccords sont vendus avec tous les accessoires nécessaires. Écrous SS303, ferrules SS316, corps SS316.
Frequently Bought Together