Buffer, alkali solution (3,0 N)
Buffer, alkali solution (3,0 N)
Alkali buffer solution, 3,0 N, 100 mL
N° de catalogue HACH2307242
Fournisseur:   Hach
Buffer, alkali solution (3,0 N)
N° de catalogue HACH2307242
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Buffer, alkali solution (3,0 N)
Buffer, alkali solution (3,0 N)
Alkali buffer solution, 3,0 N, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 48.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
Emballage: Buffers are packed in a 100 ml bottle.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Alkali buffer solution, 3,0 N
Spécifications