ContactUsLinkComponent
Avantor® Hichrom Carbohydrate Cation, HPLC Column
Avantor® Hichrom Carbohydrate Cation, HPLC Column
Référence HICH70057
Fournisseur:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
undefined
Avantor® Hichrom Carbohydrate Cation, HPLC Column
Référence HICH70057
Fournisseur:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
Spécifications
  • Type de colonne:
    Semi-préparative
  • Ø int.:
    6,50 mm
  • Granulométrie:
    10 µm
  • Longueur:
    300 mm
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Matériau de colonne:
    Acier inoxydable
  • Greffage:
    Carbohydrate cation
  • Matériau de remplissage:
    Polymer
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
This column consists of a highly efficient sulphonated polystyrene resin supplied in the calcium form. It provides excellent separations using only water as the mobile phase.
  • Sulphonated polystyrene resin in the calcium form
  • 100% water used as mobile phase
  • Column heating required
  • USP L19